Learn More
Ácido glicodesoxicólico (2,2,4,4-d4), TRC
Código de producto. 30240647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240647 1 mg 1 miligramo
30240528 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240647 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG6414181MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1069132-37-1
Fórmula molecular C26 D4 H39 N O5
Peso molecular (g/mol) 453.65
Sinónimo N-[(3α,5β,12α)-3,12-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl-2,2,4,4-d4]glycine, Glycodeoxycholic Acid-d4, Glycodeoxycholic-2,2,4,4-d4 Acid, N-[(3α,5β,12α)-3,12-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl-2,2,4,4-d4]-glycine
Nombre IUPAC 2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-2,2,4,4-tetradeuterio-3,12-dihidroxi-10,13-dimetil-3,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantore-17-il]pentanoil]amino]ácido acético
SMILES [2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC[C@@H]2C([2H])([2H])[C@@H]1O)[C@H](C)CCC(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycodeoxycholic Acid (2,2,4,4-d4)
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H43NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-/m1/s1/i10D2,12D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.3392