Learn More
Ácido glucólico, TRC
Código de producto. 17971725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17971725 10 g 10 g
17902185 1 g 1 g
17960595 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17971725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG64137010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 475-31-0
Fórmula molecular C26 H43 N O6
Peso molecular (g/mol) 465.62
Sinónimo Glycine, N-[(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]-, Glycine, N-choloyl- (8CI), Glycoreductodehydrocholic acid (6CI), 5β-Cholan-24-amide, N-(carboxymethyl)-3α,7α,12α-trihydroxy- (8CI), Cholane, glycine deriv., N-[(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oylglycine, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic acid-24-glycine, 3α,7α,12α-Trihydroxy-N-(carboxymethyl)-5β-cholan-24-amide, Cholylglycine, Glycine cholate, Glycocholic acid, Glycylcholic acid, N-Choloylglycine
Nombre IUPAC 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]pentanoil]amino]ácido acético
SMILES C[C@H](CCC(=O)NCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycocholic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H43NO6/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.309
Porcentaje de pureza >95%