Learn More
Hidrato de ácido glicocólico, Thermo Scientific™
Código de producto. 17211316 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
17211316 1 g Frasco de vidrio 1 g
17221316 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17211316 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 466790010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1192657-83-2
Fórmula molecular C26H43NO6
Peso molecular (g/mol) 465.63
Número MDL MFCD06408004
Clave InChI RFDAIACWWDREDC-MTSIQNSJNA-N
Nombre IUPAC hidrato de ácido 2-(4-{4,7,11-trihidroxi-9a,11a-dimetil-hexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-1-il}pentanamido)acético
SMILES [H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC(=O)NCC(O)=O
Especificaciones
Vector alfa Glycocholicacid
Nombre del producto químico o material Hidrato de ácido glicocólico
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Conforme
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad (50 mg/ml Ethanol) Clear colorless to light yellow solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.64
Forma física polvo