Learn More
Éster etílico del ácido glicocólico, Mikromol™
Descripción
Éster etílico del ácido glicocólico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycocholic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 517904-33-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Glycocholic Acid Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C28 H47 N O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Glycine, N-[(3alpha,5beta,7alpha,12alpha)-3,7,12-trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]-, ethyl ester, Glycocholic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H47NO6/c1-5-35-25(34)15-29-24(33)9-6-16(2)19-7-8-20-26-21(14-23(32)28(19,20)4)27(3)11-10-18(30)12-17(27)13-22(26)31/h16-23,26,30-32H,5-15H2,1-4H3,(H,29,33)/t16-,17+,18-,19-,20+,21+,22-,23+,26+,27+,28-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)CNC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C |
| Nombre IUPAC | 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]acetato de etilo |
| Mostrar más |