Learn More
MedChemExpress Glycocholic acid
Código de producto. 16434917
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16434917 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16434917 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN1423
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
MedChemExpress Glycocholic acid is a bile acid with anticancer activity, targeting against pump resistance-related and non-pump resistance-related pathways.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 465.62 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 475-31-0
Tipo de producto Natural Products
Pureza 97.0%
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (214.77 mM)
Objetivo Endogenous Metabolite