Learn More
Ácido glicocólico-2,2,4,4-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycocholic-2,2,4,4-d4 Acid |
| CAS | 1201918-15-1 |
| Fórmula molecular | C26 D4 H39 N O6 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Glycine, N-[(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-trihydroxy-24-oxocholan-24-yl-2,2,4,4-d4]- (ACI), N-[(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl-2,2,4,4-d4]glycine (ACI), Glycocholic-2,2,4,4-D4 acid, Glycocholic acid-d4, Glycocholic-d4 acid, Cholyl-2,2,4,4-d4-glycine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C26H43NO6/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29/h14-21,24,28-30 H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-/m1/s1/i8D2,10D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C[C@]2(C)[C@H]3 C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4 [C@@H]3 [C@H](O)C[C@@H]2 C([2 H])([2 H])[C@@H]1 O)[C@H](C)CCC(=O)NCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[(4 R)-4-[(3 R,5 R,7 R,8 R,9 S,10 S,12 S,13 R,14 S,17 R)-2,2,4,4-tetradeuterio-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-3,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1 H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 469.6474 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 469.3341 g/mol |
| Mostrar más |