Learn More
Ácido glicodesoxicólico 3-sulfato sal disódica, TRC
Código de producto. 30007303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007303 2.5 mg 2.50 miligramo
30005625 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007303 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG6412702.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66874-09-7
Fórmula molecular C26H41NNa2O8S
Peso molecular (g/mol) 573.65
Sinónimo N-[(3α,5β,7α)-7-Hydroxy-24-oxo-3-(sulfooxy)cholan-24-yl]glycine Disodium Salt, Glycochenodeoxycholic Acid 3α-Sulfate Disodium Salt;
SMILES C[C@H](CCC(=O)NCC(=O)[O-])[C@H]1CC[C@@H]2[C@@]1(CC[C@H]3[C@H]2[C@@H](C[C@H]4[C@@]3(CC[C@H](C4)OS(=O)(=O)[O-])C)O)C.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycochenodeoxycholic Acid 3-Sulfate Disodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H43NO8S.2Na/c1-15(4-7-22(29)27-14-23(30)31)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(35-36(32,33)34)12-16(25)13-21(24)28;;/h15-21,24,28H,4-14H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,24+,25+,26-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 573.2348
Porcentaje de pureza >95%