Learn More
Dímero de glicoaldehído, TRC
Código de producto. 30133548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133548 25 g 25 g
30132540 5 g 5 g
17962635 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133548 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG64115025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23147-58-2
Fórmula molecular C4H8O4
Peso molecular (g/mol) 120.1
Sinónimo p-Dioxane-2,5-diol, 2,5-Dihydroxy-1,4-dioxane, 2,5-Dihydroxy-p-dioxane
Nombre IUPAC 1,4-dioxano-2,5-diol
SMILES OC1OCC(O)OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycoaldehyde Dimer
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O4/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-6H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0423