Learn More
Glycitin, MedChemExpress
Código de producto. 16488818
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488818 10 mg 10 miligramos
16483826 25 mg 25 miligramos
16454727 50 mg 50 miligramos
16441268 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488818 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0012
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Glycitin is a natural isoflavone isolated from legumes; promotes the proliferation of bone marrow stromal cells and osteoblasts and suppresses bone turnover.Glycitin is antibacterial, antiviral and estrogenic.
Glycitin is a natural isoflavone isolated from legumes
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycitin
Forma física Solid
CAS 40246-10-4
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22O10
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Glycitein 7-O-β-glucoside
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.01 mM)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=CC(OC=C(C3=CC=C(O)C=C3)C4=O)=C4C=C2OC)[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 446.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.4
Porcentaje de pureza 99.84%