Learn More
Gliciteína, TRC
Código de producto. 30398037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30398037 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30398037 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG63540025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycitein
CAS 40957-83-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16 H12 O5
Cantidad 25 mg
Sinónimo 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone, Glycetein, Glycitein, Glycitin aglycon
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12O5/c1-20-15-6-11-14(7-13(15)18)21-8-12(16(11)19)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
SMILES COc1cc2C(=O)C(=COc2cc1O)c3ccc(O)cc3
Nombre IUPAC 7-hidroxi-3-(4-hidroxifenil)-6-metoxicromen-4-ona
Peso molecular (g/mol) 284.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.0685
Porcentaje de pureza >95