Learn More
Gliciteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycitein |
| CAS | 40957-83-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16 H12 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone, Glycetein, Glycitein, Glycitin aglycon |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12O5/c1-20-15-6-11-14(7-13(15)18)21-8-12(16(11)19)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3 |
| SMILES | COc1cc2C(=O)C(=COc2cc1O)c3ccc(O)cc3 |
| Nombre IUPAC | 7-hidroxi-3-(4-hidroxifenil)-6-metoxicromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 284.26 |
| Mostrar más |