Learn More
Gliciteína, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16514434 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16514434 250 mg 250 miligramos
16504434 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16514434 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464642500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40957-83-3 | C16H12O5 | 284.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40957-83-3
Fórmula molecular C16H12O5
Peso molecular (g/mol) 284.27
Clave InChI DXYUAIFZCFRPTH-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 7-hidroxi-3-(4-hidroxifenil)-6-metoxi-4H-cromen-4-ona
SMILES COC1=C(O)C=C2OC=C(C(=O)C2=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycitein
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.26