Learn More
Glycitein, MedChemExpress
Código de producto. 16461268
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461268 5 mg 5 miligramos
16408828 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16461268 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0016
MedChemExpress Glycitein is a soybean (yellow cultivar) isoflavonoid; used in combination with other isoflavonoids such as genistein and daidzein to study apoptosis and anti-oxidation processes.
Glycitein is a soybean (yellow cultivar) isoflavonoid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycitein
CAS 40957-83-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo Glycetein
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (87.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C1=CC=C(O)C=C1)=CO2)C3=C2C=C(O)C(OC)=C3
Peso molecular (g/mol) 284.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.26
Porcentaje de pureza 98.17%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death