Learn More
Glicinexilidida (2-amino-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida), Mikromol™
Código de producto. 30459645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459645 4 x 25 mg -
17964006 100 mg 100 miligramos
17970596 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459645 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0102.1700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Glicinexilidida (2-amino-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycinexylidide
CAS 18865-38-8
Nombres de analitos o componentes Glycinexylidide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H14 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Acetamide, 2-amino-N-(2,6-dimethylphenyl)-, 2',6'-Acetoxylidide, 2-amino- (6CI,8CI), 2-Amino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, 2-Amino-2',6'-dimethylacetanilide, Astra 6204, GX, Glycine xylidide, Glycyl xylidide, N-Glycyl-2,6-xylidine, W 49167, Ã''°-Amino-2,6-dimethylacetanilide, omega-Amino-2,6-dimethylacetanilide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6,11H2,1-2H3,(H,12,13)
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN
Nombre IUPAC 2-amino-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 178.23
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1106 g/mol