Learn More
Glicina (cristales blancos o polvo cristalino), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10467963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10467963 500 g Frasco de polietileno 500 GR
10061073 1 kg Frasco de polietileno 1 KG
10754724 5 kg Balde de polietileno 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10467963 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP381500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Glicina (cristales blancos o polvo cristalino)
La glicina se utiliza en la preparación de tampones de electroforesis de tris–glicilglicina y medios de cultivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-40-6
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.07
Número MDL MFCD00008131
Clave InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético
SMILES NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine
Punto de fusión 182°C
Absorbancia 0.1 AU max. at 280nm
Amonio 0.02% max.
Arsénico (As) 1ppm max.
pH 5.9 to 6.4
Color Blanco
Cloruro 0.003% max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Residuos de ignición 0.10% max.
Identificación Pass Test
Hierro (Fe) 7ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.0 %
Pérdida por secado 0.20% max.
Otros aminoácidos Pass Test
Envase Frasco de polietileno
Índice Merck 15, 4526
Densidad 1.595g/cm³
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.0%
Forma física Polvo