Learn More
Glicina éster de tert-butilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372957 5 g 5 g
11362957 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16258.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6456-74-2 | C6H13NO2 | 131.175 g/mol
Glycine tert-butyl ester is used in the preparation of Schiff base by reacting with benzophenone. The resultant Schiff base undergoes asymmetric alkylation with arylmethyl bromides in the presence of O-allyl-N-(9-anthracenylmethyl)cinchonidinium bromide as chiral phase transfer catalyst to give guanidine-containing pentacyclic compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster tert-butilo de glicina se utiliza en la preparación de la base de Schiff reaccionando con benzofenona. La base de Schiff resultante sufre alquilación asimétrica con bromuros de arilmetil en presencia de bromuro de o-alilo-N-(9-antracenilmetil)cinconidinium como catalizador de transferencia de fase quiral para dar compuesto pentacíclico que contiene guanidina.
Solubilidad
Miscible con acetona y metanol. Ligeramente miscible con etanol. Inmiscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6456-74-2
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.175
Número MDL MFCD00038194
Clave InChI SJMDMGHPMLKLHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl glycinate, glycine tert-butyl ester, glycine, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl aminoacetate, h-gly-otbu, t-butyl glycinate, glycin-tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl glycinate, glycine t-butyl ester, aminoacetic acid tert-butyl ester
PubChem CID 151417
Nombre IUPAC tert-butil 2-aminoacetato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine tert-butyl ester
Punto de ebullición 29°C to 31°C (2mmHg)
Índice de refracción 1.424
Beilstein 2039000
Información de solubilidad Miscible with acetone and methanol. Slightly miscible with ehtanol. Immiscible with water.
Densidad 0.96
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Sensibilidad Air sensitive
Porcentaje de pureza 97%