Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glicina, hidrato de sal sódica, 99 %
Código de producto. 15284674 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15284674 500 g 500 g
10318200 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15284674 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 204595000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6000-44-8 | C2H4NNaO2 | 97.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6000-44-8
Fórmula molecular C2H4NNaO2
Peso molecular (g/mol) 97.05
Número MDL MFCD00150683,MFCD00062543
Clave InChI WUWHFEHKUQVYLF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium glycinate, sodium 2-aminoacetate, glycine sodium salt, glycine, monosodium salt, sodium glycine, sodium aminoacetate, sodium glycocollate, sodum glycinate, glycine, sodium salt, unii-f6b979bv8z
PubChem CID 4684308
SMILES [Na+].NCC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine, sodium salt
Punto de fusión 197.0°C to 201.0°C
Nombre de nota 99%
pH 11.1 to 12.0 (10% aq. soln.)
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal H2NCH2CO2Na
Transmitancia 94.0 % min. (c=5, H2O, 400nm) 1 cm cell
Información de solubilidad Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: solubility in methanol: 60g/L (20°C)
Agua 1% Max. (K.F.)
Nombre IUPAC 2-aminoacetato de sodio
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.05
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Gránulos húmedos