Learn More
Clorhidrato de glicina n-propil, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429380 5 g 5 g
11419380 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429380 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50250.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13049-01-9 | C5H12ClNO2 | 153.606 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13049-01-9
Fórmula molecular C5H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 153.606
Número MDL MFCD00151829
Clave InChI YDBMNSABUROTEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propyl 2-aminoacetate hydrochloride, propyl aminoacetate hydrochloride, glycine n-propyl ester hydrochloride, glycine propyl ester hydrochloride, propyl glycinate hydrochloride, n-propyl glycinate hydrochloride, glycine n-propyl ester hcl, glycine, propyl ester,hydrochloride 1:1
PubChem CID 2759254
Nombre IUPAC Propil 2-aminoacetato;clorhidrato
SMILES CCCOC(=O)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine n-propyl ester hydrochloride
Punto de fusión 78°C to 80°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15