Learn More
Glicina, reactivo de biología molecular, ≥99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11446551 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446551 1 kg 1 Kg
11456551 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446551 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219482591
Electroforesis y transferencia de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-40-6
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.07
Número MDL MFCD00008131
Clave InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético
SMILES NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Densidad 1.16g/mL (Lit.)
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Grado Biología molecular
Forma física Polvo