Learn More
Clorhidrato de éster metílico de glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 5680-79-5 |
| Fórmula molecular | C3H8ClNO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Aminoacetic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Glycinate Methyl Ester Hydrochloride, Glycine Methyl Ester Monohydrochloride, Methyl 2-Aminoacetate Hydrochloride, Methyl Aminoacetate Hydrochloride, Methyl Glycinate Hydrochloride, Methyl alpha-Aminoacetate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO2.ClH/c1-6-3(5)2-4;/h2,4H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)CN |
| Nombre IUPAC | metil 2-aminoacetato; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 125.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.0244 |