Learn More
Clorhidrato de éster metílico de glicina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458026 2500 g 2500 g
11438026 100 g 100 g
11448026 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14083.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5680-79-5 | C3H8ClNO2 | 125.55 g/mol
Glycine methyl ester hydrochloride a non-essential amino acid used for human development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster metílico de glicina es un aminoácido no esencial que se utiliza para el desarrollo humano.
Solubilidad
Soluble en agua (2 % p/v) y metanol (50 mg/ml).
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos del agente oxidante y del agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5680-79-5
Fórmula molecular C3H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 125.55
Número MDL MFCD00012870
Clave InChI COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine methyl ester hydrochloride, h-gly-ome.hcl, methyl 2-aminoacetate hydrochloride, methyl glycinate hydrochloride, glycine, methyl ester, hydrochloride, methyl glycinate hcl, methyl aminoacetate hydrochloride, glycine methyl ester hcl, glycine methyl ester hydrochloride salt, aminoacetic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 122755
Nombre IUPAC metil 2-aminoacetato; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión ∼175°C (decomposition)
Beilstein 3593644
Información de solubilidad Soluble in water (2% w/v) and methanol (50mg/ml).
Densidad 1
Cantidad 2500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.56
Porcentaje de pureza 99%