Learn More
Clorhidrato de éster metílico de glicina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Glycine methyl ester hydrochloride a non-essential amino acid used for human development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorhidrato de éster metílico de glicina es un aminoácido no esencial que se utiliza para el desarrollo humano.
Solubilidad
Soluble en agua (2 % p/v) y metanol (50 mg/ml).
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos del agente oxidante y del agua/humedad.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycine methyl ester hydrochloride |
| Punto de fusión | ∼175°C (decomposition) |
| Beilstein | 3593644 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (2% w/v) and methanol (50mg/ml). |
| Densidad | 1 |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.56 |
| Porcentaje de pureza | 99% |