Learn More
Clorhidrato de éster metílico de glicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10255250 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10255250 100 g Frasco de plástico 100 g
10510931 500 g Frasco de plástico 500 g
13498318 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10255250 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120101000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5680-79-5 | C3H8ClNO2 | 125.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5680-79-5
Fórmula molecular C3H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 125.55
Número MDL MFCD00012870
Clave InChI COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine methyl ester hydrochloride, h-gly-ome.hcl, methyl 2-aminoacetate hydrochloride, methyl glycinate hydrochloride, glycine, methyl ester, hydrochloride, methyl glycinate hcl, methyl aminoacetate hydrochloride, glycine methyl ester hcl, glycine methyl ester hydrochloride salt, aminoacetic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 122755
Nombre IUPAC metil 2-aminoacetato; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine methyl ester hydrochloride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 173°C to 177°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCH2CO2CH3·HCl
Cantidad 100 g
Beilstein 04,34
Información de solubilidad Solubility in water: >1000g/L water (20 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.56
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cistales