Learn More
Clorhidrato isopropílico de glicina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499370 1 g 1 g
11409380 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499370 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50249.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14019-62-6 | C5H12ClNO2 | 153.606 g/mol
Glycine isopropyl ester hydrochloride can react with indol-3-yl-oxo-acetyl chloride to produce [2-(1H-indol-3-yl)-2-oxo-acetylamino]-acetic acid isopropyl ester. This reaction will need reagent Et3N, and the menstruum benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato isopropílico de glicina puede reaccionar con el cloruro de indol-3-il-oxo-acetil para producir éster isopropílico de ácido [2-(1H-indol-3-il)-2-oxo-acetilamino]-acético. Esta reacción necesitará reactivo et3N y el benceno disolvente.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14019-62-6
Fórmula molecular C5H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 153.606
Número MDL MFCD00151826
Clave InChI UBKCIXXGQRZHRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine isopropyl ester hydrochloride, propan-2-yl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine, 1-methylethyl ester, hydrochloride, h-gly-oipr?cl, glycine, 1-methylethylester, hydrochloride 1:1
PubChem CID 23033482
Nombre IUPAC Propan-2-il 2-aminoacetato;clorhidrato
SMILES CC(C)OC(=O)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine isopropyl ester hydrochloride
Fórmula lineal NH2CH2CO2CH(CH3)2·HCl
Información de solubilidad Soluble in water
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.61
Porcentaje de pureza 96%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.