Learn More
Clorhidrato de glicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Glycine hydrochloride is an inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorhidrato de glicina es un neurotransmisor inhibitorio en la médula espinal, regulador alostérico de los receptores NMDA.
Solubilidad
Soluble en agua (> 100 g/l).
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua/humedad.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycine hydrochloride |
| Punto de fusión | 175°C to 178°C |
| Beilstein | 3909617 |
| Índice Merck | 14,4491 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (>100g/L). |
| Cantidad | 100 g |
| Olor | Odorless |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.53 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Porcentaje de pureza | 98% |