Learn More
Clorhidrato de éster etiléster de glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycine Ethyl Ester Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H |
| Cantidad | 100 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.04 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |