Learn More
Clorhidrato de éster etiléster de glicina, TRC
Código de producto. 30135784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135784 250 g 250 g
30137897 100 g 100 g
30003502 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135784 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG625225250G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-33-6
Fórmula molecular C4 H9 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 139.58
Sinónimo Glycine, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Glycine, ethyl ester, hydrochloride (6CI,8CI,9CI), (2-Ethoxy-2-oxoethyl)ammonium chloride, Aminoacetic acid ethyl ester hydrochloride, Ethyl 2-aminoacetate hydrochloride, Ethyl aminoacetate hydrochloride, Ethyl glycinate hydrochloride, Glycine ethyl ester hydrochloride, Glycine ethyl ester hydrochloride salt, Glycine ethyl ester monohydrochloride, Glycine ethyl ether hydrochloride, Glycine hydrochloride ethyl ester, L-Glycine ether ester hydrochloride
Nombre IUPAC etilo 2-aminoacetato; hidrocloruro
SMILES Cl.CCOC(=O)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine Ethyl Ester Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.04