Learn More
Clorhidrato de éster etílico de glicina, Mikromol
Código de producto. 30461712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30461712 25 mg
1 options
Código de producto. 30461712 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1509.040025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de éster etílico de glicina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 623-33-6
Nombres de analitos o componentes Glycine Ethyl Ester Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H9 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Glycine, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Glycine, ethyl ester, hydrochloride (6CI,8CI,9CI), (2-Ethoxy-2-oxoethyl)ammonium chloride, 279: PN: US20070105806 PAGE: 26 claimed protein, 27: PN: WO2010042547 PAGE: 47 claimed protein, 281: PN: US20050107325 PAGE: 127 claimed protein, Aminoacetic acid ethyl ester hydrochloride, Ethyl 2-aminoacetate hydrochloride, Ethyl aminoacetate hydrochloride, Ethyl glycinate hydrochloride, Glycine ethyl ester hydrochloride, Glycine ethyl ester hydrochloride salt, Glycine ethyl ester monohydrochloride, Glycine ethyl ether hydrochloride, Glycine hydrochloride ethyl ester, L-Glycine ether ester hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CCOC(=O)CN
Nombre IUPAC etilo 2-aminoacetato; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 139.58
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 139,04 g/mol