Learn More
Hidrocloruro de éster etílico de glicina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11965331 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11965331 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10326610 100 g Frasco de plástico 100 g
10275200 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11965331 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120090025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 623-33-6 | C4H9NO2·HCl | 139.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-33-6
Fórmula molecular C4H9NO2·HCl
Peso molecular (g/mol) 139.58
Clave InChI TXTWXQXDMWILOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine ethyl ester hydrochloride, ethyl glycinate hydrochloride, ethyl 2-aminoacetate hydrochloride, h-gly-oet.hcl, glycine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl aminoacetate hydrochloride, glycine hydrochloride ethyl ester, amino-acetic acid ethyl ester hydrochloride, glycine ethyl ester hydrochloric acid, glycineethylesterhydrochlor
PubChem CID 2723640
Nombre IUPAC etilo 2-aminoacetato; hidrocloruro
SMILES CCOC(=O)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 145°C to 148°C
Color Blanco
pH ≥3 (1% aq. soln.)
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCH2CO2C2H5·HCl
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 04,34
Información de solubilidad Solubility in water: >1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.58
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino