Learn More
Hidrocloruro de éster etílico de glicina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10326610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10326610 100 g Frasco de plástico 100 g
10275200 500 g Frasco de plástico 500 GR
11965331 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10326610 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120091000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-33-6 | C4H9NO2·HCl | 139.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-33-6
Fórmula molecular C4H9NO2·HCl
Peso molecular (g/mol) 139.58
Clave InChI TXTWXQXDMWILOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine ethyl ester hydrochloride, ethyl glycinate hydrochloride, ethyl 2-aminoacetate hydrochloride, h-gly-oet.hcl, glycine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl aminoacetate hydrochloride, glycine hydrochloride ethyl ester, amino-acetic acid ethyl ester hydrochloride, glycine ethyl ester hydrochloric acid, glycineethylesterhydrochlor
PubChem CID 2723640
Nombre IUPAC etilo 2-aminoacetato; hidrocloruro
SMILES CCOC(=O)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 145°C to 148°C
Color Blanco
pH ≥3 (1% aq. soln.)
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCH2CO2C2H5·HCl
Cantidad 100 g
Beilstein 04,34
Información de solubilidad Solubility in water: >1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.58
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino