Learn More
Clorhidrato de éster etílico de glicina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Glycine ethyl ester (GEE) is used in conjunction with N-(3-Dimethylaminopropyl)-N?-ethylcarbodiimide (EDC) for carboxyl-foot printing studies of proteins. The GEE/EDC protocol effects specific derivatization of glutamate and aspartate carboxyl side chains on intact proteins. This reaction is readily done under aqueous conditions at physiological pH. It is mainly used as a pharmaceutical raw material. Glycine ethyl ester hydrochloride is an important intermediate for preparing chrysanthemic acid or two chlorine chrysanthemic acid and is mainly used in the synthesis of anti-inflammatory drugs, but also can be used for the synthesis of four imidazole acetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El éster etílico de glicina (GEE) se usa junto con N-(3-dimetilaminopropil)-N′-etilcarbodiimida (EDC) para estudios de impresión de proteínas con carboxilo-pie. El protocolo GEE/EDC afecta a la derivatización específica de las cadenas laterales de glutamato y aspartato carboxilo en proteínas intactas. Esta reacción se realiza fácilmente en condiciones acuosas a pH fisiológico. Se utiliza principalmente como materia prima farmacéutica. El clorhidrato de éster etílico de glicina es un importante intermediario para la preparación del ácido crisantémico o el ácido crisantémico biclorinado y se utiliza principalmente en la síntesis de fármacos antiinflamatorios, pero también se puede utilizar para la síntesis del ácido cuatro imidazol acético.
Solubilidad
Soluble en agua (> 1000 mg/ml a 20 °C), etanol, DMSO y metanol.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes y agua/humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Proteger de la humedad.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Glycine ethyl ester hydrochloride |
| Punto de fusión | 144°C to 148°C |
| Beilstein | 3594034 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (>1000mg/ml at 20°C),ethanol,DMSO,and methanol. |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.58 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Porcentaje de pureza | 99% |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.