Learn More
Clorhidrato de éster etílico de glicina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484073 100 g 100 g
11494073 500 g 500 g
11404083 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484073 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10315.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-33-6 | C4H10ClNO2 | 139.579 g/mol
Glycine ethyl ester (GEE) is used in conjunction with N-(3-Dimethylaminopropyl)-N?-ethylcarbodiimide (EDC) for carboxyl-foot printing studies of proteins. The GEE/EDC protocol effects specific derivatization of glutamate and aspartate carboxyl side chains on intact proteins. This reaction is readily done under aqueous conditions at physiological pH. It is mainly used as a pharmaceutical raw material. Glycine ethyl ester hydrochloride is an important intermediate for preparing chrysanthemic acid or two chlorine chrysanthemic acid and is mainly used in the synthesis of anti-inflammatory drugs, but also can be used for the synthesis of four imidazole acetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster etílico de glicina (GEE) se usa junto con N-(3-dimetilaminopropil)-N′-etilcarbodiimida (EDC) para estudios de impresión de proteínas con carboxilo-pie. El protocolo GEE/EDC afecta a la derivatización específica de las cadenas laterales de glutamato y aspartato carboxilo en proteínas intactas. Esta reacción se realiza fácilmente en condiciones acuosas a pH fisiológico. Se utiliza principalmente como materia prima farmacéutica. El clorhidrato de éster etílico de glicina es un importante intermediario para la preparación del ácido crisantémico o el ácido crisantémico biclorinado y se utiliza principalmente en la síntesis de fármacos antiinflamatorios, pero también se puede utilizar para la síntesis del ácido cuatro imidazol acético.
Solubilidad
Soluble en agua (> 1000 mg/ml a 20 °C), etanol, DMSO y metanol.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes y agua/humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Proteger de la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-33-6
Fórmula molecular C4H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 139.579
Número MDL MFCD00012871
Clave InChI TXTWXQXDMWILOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine ethyl ester hydrochloride, ethyl glycinate hydrochloride, ethyl 2-aminoacetate hydrochloride, h-gly-oet.hcl, glycine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl aminoacetate hydrochloride, glycine hydrochloride ethyl ester, amino-acetic acid ethyl ester hydrochloride, glycine ethyl ester hydrochloric acid, glycineethylesterhydrochlor
PubChem CID 2723640
Nombre IUPAC etilo 2-aminoacetato; hidrocloruro
SMILES CCOC(=O)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 144°C to 148°C
Beilstein 3594034
Información de solubilidad Soluble in water (>1000mg/ml at 20°C),ethanol,DMSO,and methanol.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.58
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 99%