Learn More
Glicina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycine-d5 |
| CAS | 4896-77-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C2 2H5 N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Glycine-N,N,1,2,2-d5 (ACI), Glycine-d5 (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), Aminoacetic acid-d5, Deuterated glycine, Glycine-D5, Glycine-N,N,O,2,2-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1D2/hD3 |
| SMILES | [2H]OC(=O)C([2H])([2H])N([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | deuterio 2,2-dideuterio-2-(dideuterioamino)acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 80.1 |
| Mostrar más |