Learn More
Glicina-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycine-d2 |
| CAS | 4896-75-7 |
| Fórmula molecular | C2 2H2 H3 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Glycine-2,2-d2 (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), 2,2-Dideuterioglycine, 2-Amino-2,2-dideuterioacetic acid, Glycine-2,2-D2, Glycine-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-2,2-dideuterioacético |
| Peso molecular (g/mol) | 77.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 77.0446 |