Learn More
Glicina cristalina MP Biomedicals
Código de producto. 11427680 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427680 5 kg 5 Kg
11417680 1 kg -
11437680 25 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427680 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210057005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.00€
    387.45€ / 5 Kg
    Ahorro 19.55€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
CAS 56-40-6
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.07
Número MDL MFCD00008131
Clave InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético
SMILES NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine
Densidad 1.16 g/mL
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Forma física cristalino/a/s