Description
C2H5NO2, número CAS-56-40-6, glicolixir, padil, aciport, glicina hampshire, ácido aminoetanoico, glicina, glicocoll, glicosteno, glicoamina, ácido aminoacético, 1 kg, CHEBI:15428, Blanco, 75,07 g/mol, DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N, ácido 2-aminoacético, 182 ºC, 8131, 75.067, jarra de polvo de plástico, 5.9 a 6.4
Specifications
Specifications
| Punto de fusión | 182 °C |
| pH | Desde 5,9 hasta 6,4 |
| Color | Blanco |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Cantidad | 1 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 75,07g/mol |
| Forma física | Polvo |