Learn More
Éster bencílico de glicina p-toluenosulfonato, TRC
Código de producto. 30392647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30392647 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30392647 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG6251001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine Benzyl Ester, p-Toluenesulfonate
CAS 1738-76-7
Fórmula molecular C9 H11 N O2 . C7 H8 O3 S
Cantidad 1 g
Sinónimo Glycine Phenylmethyl Ester 4-Methylbenzenesulfonate (1:1), Glycine, benzyl ester, p-toluenesulfonate (6CI,8CI), Glycine, phenylmethyl ester, 4-methylbenzenesulfonate (9CI), Benzyl glycinate p-toluenesulfonate, Benzyl glycinate p-toluenesulfonic acid salt, Benzyl glycinate p-tolylsulfonate, Benzyl glycinate toluenesulfonate, Benzyl glycinate tosylate, Gly-OBzl TosOH, Glycine benzyl ester 4-toluenesulfonate, Glycine benzyl ester 4-toluenesulfonic acid salt, Glycine benzyl ester p-tosylate, Glycine benzyl ester tosylate, H-Gly-OBzl toluenesulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2.C7H8O3S/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-5H,6-7,10H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.NCC(=O)OCc2ccccc2
Nombre IUPAC 2-aminoacetato de bencilo; ácido 4-metilbencenosulfónico
Peso molecular (g/mol) 337.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.0984