Learn More
Sal de p-toluensulfonato de éster de bencilo de glicina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462438 5 g 5 g
15422416 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56016.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1738-76-7 | C16H19NO5S | 337.39 g/mol
Glycine benzyl ester p-toluenesulfonate salt is a potent crosslinking inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal de p-toluensulfonato de éster de bencilo de glicina es un potente inhibidor de entrecruzamiento.
Solubilidad
Soluble en metanol. (0,1 g/ml)
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1738-76-7
Fórmula molecular C16H19NO5S
Peso molecular (g/mol) 337.39
Número MDL MFCD00035425
Clave InChI WJKJXKRHMUXQSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo h-gly-obzl.tosoh, glycine benzyl ester p-toluenesulfonate, glycine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, benzyl glycinate p-toluenesulfonate, o-benzylglycine toluene-p-sulphonate, h-gly-obzl p-tosylate, gly-obzl.tsoh, aminoacetic acid benzyl ester toluene-4-sulfonic acid salt, glycine benzyl ester p-tosylate, glycine benzyl ester 4-toluenesulfonate
PubChem CID 6451311
Nombre IUPAC 2-aminoacetato de bencilo; ácido 4-metilbencenosulfónico
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
Punto de fusión 132°C to 134°C
Fórmula lineal NH2CH2COOCH2C6H5·CH3C6H4SO3H
Cantidad 5 g
Beilstein 3600116
Información de solubilidad Soluble in methanol. (0.1g/mL)
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.39
Porcentaje de pureza 99%