Learn More
Cloruro de éster de glicina benzilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycine Benzyl Ester |
| CAS | 2462-31-9 |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O2 . Cl H |
| Sinónimo | Glycine Phenylmethyl Ester Hydrochloride (1:1);Glycine, benzyl ester, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), Glycine, phenylmethyl ester, hydrochloride (9CI), Aminoacetic acid benzyl ester hydrochloride, Benzyl 2-aminoacetate hydrochloride, Benzyl glycinate hydrochloride, Glycine benzyl ester monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,10H2;1H |
| SMILES | Cl.NCC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | benzil 2-aminoacetato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 201.65 |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.0557 |
| Mostrar más |