Learn More
Anhídrido de glicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10393952 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10393952 5 g Frasco de vidrio 5 g
10754801 25 g Frasco de vidrio 25 g
10764801 100 g Frasco de vidrio 100 g
10513314 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10393952 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120080050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 106-57-0 | C4H6N2O2 | 114.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-57-0
Fórmula molecular C4H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 114.1
Número MDL MFCD00006009
Clave InChI BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-piperazinedione, 2,5-dioxopiperazine, 2,5-diketopiperazine, cyclodiglycine, cycloglycylglycine, cyclo glycylglycyl, glycylglycine lactam, diglycolyl diamide, glycine, bimol. cyclic peptide, alpha,gamma-diacipiperazine
PubChem CID 7817
ChEBI CHEBI:16535
Nombre IUPAC piperazina-2,5-diona
SMILES C1C(=O)NCC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine anhydride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco a amarillo
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ex N)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 24, 264
Índice Merck 15, 7578
Información de solubilidad Solubility in water: 142g/L water (20 c). Other solubilities: soluble in hcl, slightly soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino