Learn More
Thermo Scientific Chemicals Anhídrido de glicina, 99 %
Código de producto. 11473098
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11473098 25 g 25 g
11483098 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11473098
Marca: Thermo Scientific Chemicals A18822.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-57-0 | C4H6N2O2 | 114.104 g/mol
It can be used as an intermediate in the preparation of various pharmaceutical and biologically active compounds. Also used in the synthesis of dipeptide isosteres by cross-metathesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Puede utilizarse como intermediario en la preparación de diversos compuestos farmacéuticos y biológicamente activos. También se utiliza en la síntesis de las isósteres de los dipéptidos por medio de la metátesis cruzada.
Solubilidad
Soluble en agua (142 mg/L).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-57-0
Fórmula molecular C4H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 114.104
Número MDL MFCD00006009
Clave InChI BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-piperazinedione, 2,5-dioxopiperazine, 2,5-diketopiperazine, cyclodiglycine, cycloglycylglycine, cyclo glycylglycyl, glycylglycine lactam, diglycolyl diamide, glycine, bimol. cyclic peptide, alpha,gamma-diacipiperazine
PubChem CID 7817
ChEBI CHEBI:16535
Nombre IUPAC piperazina-2,5-diona
SMILES C1C(=O)NCC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine anhydride
Punto de fusión ∼300°C (decomposition)
Beilstein 112112
Índice Merck 14,7466
Información de solubilidad Soluble in water (142mg/L).
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1
Porcentaje de pureza 99%