Learn More
Anhídrido de glicina (2,5-piperazinediona), TRC
Código de producto. 30138370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138370 10 g 10 g
17947534 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138370 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP47992010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-57-0
Fórmula molecular C4 H6 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 114.1
Sinónimo 2,5-Piperazinedione, 2,5-Diketopiperazine, 2,5-Dioxopiperazine, Cyclo(Gly-Gly), Cyclo(glycylglycyl), Cyclodiglycine, Cycloglycylglycine, Diglycolyl diamide, Diketopiperazine, Glycine cyclic dimer, Glycine, N-glycyl-, cyclic peptide, Glycine, bimol. cyclic peptide, Glycylglycine lactam, NSC 26345, α,γ-Diacipiperazine
Nombre IUPAC piperazina-2,5-diona
SMILES O=C1CNC(=O)CN1
Specifications
Nombre del producto químico o material Glycine Anhydride (2,5-Piperazinedione)
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0429
Porcentaje de pureza >95%