Learn More
Glycine, ACS, 98.5+%
Código de producto. 15895288 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15895288 25 kg Frasco de plástico 25 Kg
15885288 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15895288 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J16372.C4
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.067 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-40-6
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.067
Número MDL MFCD00008131
Clave InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético
SMILES C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine
Punto de fusión ∼245°C (decomposition)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCH2COOH
Beilstein 635782
Densidad 1.595
Cantidad 25 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Porcentaje de pureza >98.5%
Gravedad específica 1.595
Grado ACS
Forma física Polvo cristalino