Learn More
Glicina, ≥ 99 %, grado de biología molecular, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15835298 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15835298 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15815158 500 g Frasco de plástico 500 g
15845298 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15835298 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J16407.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.66€
    110.65€ / 1 Kg
    Ahorro 25.01€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.067 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-40-6
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.067
Número MDL MFCD00008131
Clave InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético
SMILES C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine
Punto de fusión ∼245°C (decomposition)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCH2CO2H
Beilstein 635782
Densidad 1.595
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Porcentaje de pureza ≥99%
Gravedad específica 1.595
Grado Biología molecular
Forma física Polvo