Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glicina,99+ %, para análisis
Código de producto. 10773644 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 Kg
250 g
5 Kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10773644 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10733031 100 g Frasco de plástico 100 g
10072930 250 g Frasco de plástico 250 g
10358210 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11945341 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10773644 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 220910050
La curiosidad va más allá
Usar código promocional 27966
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Edge
La glicina, n.º de CAS 56-40-6, es una formulación purificada del aminoácido, glicina, (ácido aminoacético) que se utiliza en la síntesis de varios compuestos, entre ellos la creatinina, las purinas y las porfirinas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-40-6
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.07
Número MDL MFCD00008131
Clave InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético
SMILES NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine
Amonio 200ppm max.
Arsénico (As) 1ppm max.
Color Blanco
Cloro (Cl) 40ppm max.
Sustancia hidrolizable Clear solution
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Pérdida por secado 0.2% (105°C, 2 hrs) max.
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal H2NCH2CO2H
según el método de USP Meets the requirements
Sulfato 50ppm max.
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Densidad 1.5950g/mL
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Porcentaje de pureza ≥99.0% (on dried substance) (total base)
Grado Analítica
Forma física Polvo cristalino