Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glicina, 99 %, reactivo ACS
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycine |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | H2NCH2CO2H |
| Densidad | 1.5950g/mL |
| Cantidad | 250 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 75.07 |
| Grado | Reactivo ACS |