Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glicina, 99 %
Código de producto. 11474894
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474894 10,000 g 10000 g
11454894 500 g 500 g
11464894 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474894 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A13816.0C
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La glicina se utiliza como aditivo en alimentos para mascotas, piensos y edulcorantes para animales, y como potenciador del gusto en alimentos humanos. También se utiliza como agente amortiguador en antiácidos, analgésicos, antitranspirantes, cosméticos y artículos de tocador. Actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso central, especialmente en la médula espinal, el tronco cerebral y la retina. Sirve como agente tampón y evita que la muestra se dañe durante la electroforesis. Además, se utiliza para eliminar los anticuerpos de etiquetado de proteínas de las membranas Western blot. Además, participa en la producción de productos de esponjas de goma, complejantes metálicos y fertilizantes.
Solubilidad
Soluble en agua y piridina. Ligeramente soluble en acetona. Insoluble en éter dietílico, n-octanol y etanol.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-40-6
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.07
Número MDL MFCD00008131
Clave InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético
SMILES NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine
Punto de fusión ∼245°C (decomposition)
pH 5.97
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 635782
Índice Merck 14,4491
Información de solubilidad Soluble in water and pyridine. Slightly soluble in acetone. Insoluble in diethyl ether,n-octanol and ethanol.
Densidad 1.595
Cantidad 10,000 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Porcentaje de pureza 99%