Learn More
Glicina 6-Etilquenodesoxicolato, TRC
Código de producto. 30137245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137245 25 mg 25 miligramos
30138288 50 mg 50 miligramos
30003246 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG62525025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 863239-60-5
Fórmula molecular C28H47NO5
Peso molecular (g/mol) 477.68
Sinónimo N-[(3α,5β,6α,7α)-6-Ethyl-3,7-dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine, Glyco Obeticholic Acid;
Nombre IUPAC 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,6R,7R,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-6-etil-3,7-dihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]pentanoil]amino]ácido acético
SMILES C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)CCC(NCC(O)=O)=O)([H])[C@]3([H])[C@H](O)[C@H](CC)[C@@]4([H])[C@@](CC[C@@H](O)C4)(C)[C@@]3([H])CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine 6-Ethylchenodeoxycholate
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C28H47NO5/c1-5-18-22-14-17(30)10-12-28(22,4)21-11-13-27(3)19(7-8-20(27)25(21)26(18)34)16(2)6-9-23(31)29-15-24(32)33/h16-22,25-26,30,34H,5-15H2,1-4H3,(H,29,31)(H,32,33)/t16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25+,26-,27-,28-/m1/s1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.3454
Porcentaje de pureza >95%