Learn More
Glicina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11424966 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Peso molecular: 75,067 g/mol
Código de producto.
11424966 Peso molecular: 75,067 g/mol
1 options
Código de producto. 11424966 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04808873
Componente de tampones de tris-glicina y tris-glicina-SDS para electroforesis de gel de poliacrilamida y tampón de transferencia de Towbin para western blots.
  • La glicina es un componente de los tampones de tris-glicina y tris-glicina-SDS para electroforesis de gel de poliacrilamida.
  • La glicina es también un componente del tampón de transferencia de Towbin para western blots.
  • Para uso exclusivo en investigación (RUO). Preparado para el etiquetado CE IVD de aplicaciones clínicas.
  • Aplicaciones clave: Electroforesis, SDS PAGE.
  • Neurotransmisor inhibitorio en la médula espinal, regulador alostérico de receptores NMDA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 451°F (NTP, 1992)
CAS 56-40-6
pH 4.0 (0.2 M solution in water)
Color Blanco
Metales pesados ≤20 ppm
Pérdida por secado ≤0.2%
Fórmula molecular C2H5NO2
Número MDL MFCD00008131
Beilstein 635782
Sinónimo Aminoacetic acid, Gly, Aminoethanoic acid, Glycocoll
Información de solubilidad ≥ 100 mg/mL at 64°F (NTP, 1992)
Densidad 1.1607 (NTP, 1992)
Peso molecular (g/mol) 75.067
Rotación óptica ≤0.0065%
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Electroforesis