Learn More
Glicina-2,2-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycine-d2 |
| CAS | 4896-75-7 |
| Fórmula molecular | C2 2H2 H3 N O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-2,2-dideuterioacético |
| Peso molecular (g/mol) | 77.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 77.0446 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |